Merck
20393
インライン圧力ゲージ
pressure range 0-30 psi, gauge only (tee not included)
別名:
PRESSURE GAUGE 0-30 PSIGEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
特徴
gauge only (tee not included)
パラメーター
0-30 psi pressure range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
圧力ゲージをガス供給システムに取り付けて、あらゆる点で圧力を測定します。例えば、大容量ガス精製器の上流と下流に1つずつ設置します。精製器全体での圧力降下が10 psiを超えたら、コンバーターチューブを交換しなければなりません。キットの構成:
  • 直径2インチ(5cm)の直径5cmの鉄銅合金ゲージ
  • NPT-Swagelok製アダプター
  • 1/8インチティー
ナットとフェルールが含まれています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)