Merck
23831-U
インライン圧力レギュレーター(エコノミーモデル)
Regulator body (outlet pressure 0-50 psi), gauge, and panel mount bracket
別名:
Inline Pressure Regulator (0-50 psi)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
パラメーター
300 psig max. inlet pressure (21 bar)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The economy in-line pressure regulator is an inexpensive version for general lab applications. Use it with gas streams for pneumatic control, and other non-chromaotgraphic purposes. 300 psig maximum inlet pressure. 1/8 in. brass Swagelok nuts and ferrules included.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Helena M Leal et al.
Scientific reports, 7(1), 17965-17965 (2017-12-23)
Anecdotes related to preferential mosquito bites are very common, but to date there is no complete explanation as to why one out of two people systematically receives more mosquito bites than the other when both are equally accessible. Here we