Merck
55085-U
Upchurch インラインカートリッジチェックバルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
関連するカテゴリー
詳細
インラインカートリッジチェック弁は、フローを一方向に制限するように設計されています。 カートリッジとフランジのない接続金具は、外径1/16インチのチューブ用です。チェック弁の内容積は150 μL未満です。フローシステムの中でフローを一方向に限定したい場所に設置します。 これらの組立品は、1,000 psi(69バール)のシステム圧力に耐えます。スパナで締めます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)