Merck
22813-U
Porter Model 4000 ミニチュア圧力レギュレータ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
詳細
これより大きな低流量圧力調整器(カタログ番号22816)と同程度の制御と安定性を低圧力で提供しますが、はるかに小さな設置面積しか必要としません。外径1/8インチ外径(2.9 cm)のボディーは、最小の器具に適合します。0~500 cc/分の流量を推奨します。圧力が10 psi変化しても、出口の圧力は0.05 psiを超えて変化しません。2 cc/分~250 cc/分まで、出口の圧力は0.2 psiを超えて変化しません。
仕様
  • 流容量:0~15 L/分(60 psigヘリウム供給、15 psig出口)
  • 制御範囲: 0~60 psig (0~4.2 kg/cm2)
  • 最大動作圧: 250 psig (17.6 kg/cm2)
  • 必要な圧力降下: >10 psi (0.7 kg/cm2)
  • 構造:アルミニウム製のボディーとボンネット、ステンレス鋼製ダイヤフラム
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)