安全性情報
513010
Miniature Regulator with Gauge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
詳細
Reliable pressure regulation to 1 psig (0.07 kg/cm2), indicated on a 0-60 psi (4.2 kg/cm2) gauge. Easily connects to SCOTTY 14 cylinders with the 1/8-inch NPT connector provided. You can also attach the syringe adapter (Cat. No. 609010) to the regulator for low pressure sample removal. Aluminum body with acetyl resin bonnet. Maximum inlet pressure: 400 psi (28.1 kg/cm2).
注意
Cannot be used with Oxygen
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1