Merck
41909
Supelco
Stand for SCOTTY® 110 HP Cylinder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
包装
pkg of 1 ea
アプリケーション
environmental
詳細
Ensures your SCOTTY 110 cylinder will be stable on a bench-top or other flat surface. This product will hold cylinders with a 3¼" diameter.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)