Merck
22114
Fine Metering Valve
brass, 1/8 in. angle arms
別名:
Swagelok® SS2-A,BRASS METERING VALVE 1/8A EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
物質
brass
詳細
fine adjustment
フィッティング
1/8 in. angle arms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
流れを極めて高確度で制御するのに使用します。流量測定装置を下流に取り付けます。ナットとフェルールが含まれています。さらに使いやすくするためのバーニヤハンドル(カタログ番号22122の別注オプション品)を用意しています。
アプリケーション
Fine metering valve may be used on the exit of a flow system, which is basically used for the conductance measurements of decyl-, dodecyl-, tetradecyl- and hexadecyltrimethylammonium bromide in water at 25, 60, 95, 130, and 160°C, primarily done in order to determine their critical micelle concentrations (CMCs).
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)