Merck
22123-U
On/Off トグルバルブ
brass, 1/8 in. angle arms
別名:
Swagelok® 0GS2-A,BRASS TOGGLE VALVE 1/8X1/8A EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
brass
フィッティング
1/8 in. angle arms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toggle valve is one of the most simple and widely used industry valve. It′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. There are many styles of toggle valve like ball valve, gate valve, plug valve and knife valve.
ナットとフェルールが含まれています。
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)