Merck
22138-U
On/Off 絞り弁
brass, 1/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
brass
フィッティング
1/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Throttling valve′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. It is much more efficient than the toggle on/off valve, as it provides better flow control between 0 and 100% flow and has a larger baseline pressure drop. There are many styles of throttling valve like globe valve and butterfly valve.
ナット、フェラルが含まれています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)