Merck
Z512958
Sigma-Aldrich
Aldrich®非腐食性レクチャーボトルガスレギュレーター
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 180
別名:
Gas control valve, Lecture bottle regulator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
delivery pressure measuring range
0-22 psig
CGA注入口サイズ
180
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Single-stage
  • Inlet: CGA 180
  • Outlet: male 1/4 NPTF
  • Max. inlet pressure: 3,000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • Compact chrome-plated brass body
  • Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
  • Order spare PTFE sealing washers separately
その他情報
技術情報シート AL-151ガスレギュレーター:選択、据付、操作をご覧ください。
本製品は医療用ではありません
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC