Merck
520624
Sigma-Aldrich
酸化白金(IV) 水和物
≥99.9%
別名:
Adams' 触媒, 二酸化白金水和物, 酸化白金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
227.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.9%
組成
Pt, 77-81%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI Key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多様な官能基の水素化および化水素分解に用いる触媒。脱水素触媒として使用。第一級アルコールの選択的酸化に使用。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
520624-BULK:
520624-1G:
520624-5G:
520624-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)