Merck
520616
Sigma-Aldrich
酸化白金(IV) 水和物
crystalline, 99.5%
別名:
EngelhardコードS7018
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
227.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.5%
フォーム
crystalline
組成
Pt, ≥80%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI Key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多様な官能基の水素化用触媒。脱水素触媒として使用。第一級アルコールの選択的酸化に使用。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
520616-VAR:
520616-BULK:
520616-1G:
520616-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)