Merck
494178
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-エチニルベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4Br
CAS番号:
分子量:
181.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI Key
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.
アプリケーション
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
494178-1G:
494178-VAR:
494178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective functionalisation of dibenzothiophenes through gold-catalysed intermolecular alkyne oxyarylation.
Barrett MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(32), 8676-8686 (2015)
Z-Shaped Pentaleno-Acene Dimers with High Stability and Small Band Gap.
Dai G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(8), 2743-2746 (2016)