Merck
632023
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシフェニルアセチレン
≥95.0%
別名:
3-エチニルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O
CAS番号:
分子量:
118.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
屈折率
n20/D 1.5840 (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H6O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6,9H
InChI Key
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-ヒドロキシフェニルアセチレンは、発色および蛍光発生特性を示すため、トルエンを分解する細菌の酵素を標識するプローブとして使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
217.4 °F
引火点(℃)
103 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632023-1G:
632023-5G:
632023-BULK:
632023-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Hydration of aromatic terminal alkynes catalyzed by iron (III) sulfate hydrate under chlorine-free conditions"
Bassetti M, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1608-1612 (2014)
Mary E Kauffman et al.
Journal of microbiological methods, 55(3), 801-805 (2003-11-11)
3-hydroxyphenylacetylene (3-HPA) served as a novel, activity-dependent, fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes known to degrade toluene via meta ring fission of the intermediate, 3-methylcatechol. By this direct physiological analysis, cells grown with an aromatic substrate to induce the