アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
InChI Key
PTRUTZFCVFUTMW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
90.0 °F - closed cup
引火点(℃)
32.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
519405-5G:
519405-VAR:
519405-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.