Merck
556440
Sigma-Aldrich
1-エチニル-2,4-ジフルオロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H3F2
CAS番号:
分子量:
138.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
mp
29-32 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(C#C)c(F)c1
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h1,3-5H
InChI Key
HRUJQXRGWQWYDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene is an alkyne bearing fluoro group in the phenyl ring.
アプリケーション
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene (CM) may be used to synthesize sulfonatedpoly(aryleneether)s containing CM and TFP [4-[Trifluorovinyl(oxy)]phenol]. It may also be employed for the preparation of 4-(2,4-difluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
556440-BULK:
556440-VAR:
556440-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of glycidyl triazolyl polymers using click chemistry.
Jung JH, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6442-6448 (2007)
Sulfonated poly (arylene ether) membranes containing perfluorocyclobutyl and ethynyl groups: Increased mechanical strength through chain extension and crosslinking.
Lee SB, et al.
Journal of Membrane Science , 456, 49-56 (2014)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)
資料
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.