Merck
323330
Sigma-Aldrich
テトラアンミン白金(II)クロリド 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
CAS番号:
分子量:
334.11 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
組成
Degree of hydration, 1-2
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES記法
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate is a coordination complex of platinum (II), consists of a central platinum ion surrounded by four ammine (NH3) ligands and two chloride (Cl-) ions. It is commonly used as a precursor to synthesize other platinum catalysts.
アプリケーション
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Pt/carbon support hybrids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323330-500MG:
323330-5G:
323330-BULK:
323330-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A comparative investigation on various platinum nanoparticles decorated carbon supports for oxygen reduction reaction
A Narasimulu A, et al.
Current Nanoscience , 13(2), 136-148 (2017)