Merck
205826
Sigma-Aldrich
テトラアンミンパラジウム(II)クロリド 一水和物
98%
別名:
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
CAS番号:
分子量:
263.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
密度
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラアンミンパラジウム(II)クロリド一水和物は、他のパラジウム化合物を合成するための触媒および前駆体として使用される配位錯体です。
アプリケーション
テトラアンミンパラジウム(II)クロリド一水和物は、ヘックカップリング反応の触媒として使用するために親水性酸化グラファイト上に固定化されたPd(II)錯体の合成における前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205826-10G:
205826-BULK:
205826-VAR:
205826-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)