Merck
323438
Sigma-Aldrich
テトラアンミンパラジウム(II)クロリド 一水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
CAS番号:
分子量:
263.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
密度
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラアンミンパラジウム(II)塩化物一水和物は、パラジウムナノ粒子およびPd(II)錯体を合成するための前駆体として使用されます。
アプリケーション
テトラアンミンパラジウム(II)クロリド一水和物は、以下として使用できます:
  • カーボン担体上でPdナノ粒子を合成するための前駆体。亜硝酸塩を選択的に窒素に還元する効率的な触媒です。
  • Pd(II)錯体を合成するための出発物質。さまざまな基板に固定化して、高い触媒活性を持つ触媒を作成できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323438-BULK:
323438-VAR:
323438-1G:
323438-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)