Merck
339881
Sigma-Aldrich
ジアミンジニトリト白金(II) 溶液
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
別名:
diamminebis(nitrito-κN) platinum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)2(NO2)2
CAS番号:
分子量:
321.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
濃度
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
密度
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
ジアンミンジニトリト白金(II)は、カーボンブラックやグラフェンナノシートなどの支持体上のPtベースの触媒の調製に広く使用されている活性前駆体です。ジアンミンジニトリト白金(II)溶液は、CoXPt1-X 合金ナノワイヤーの合成における白金源として使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339881-VAR:
339881-100G:4548173982755
339881-BULK:
339881-10G:4548173982762
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrication and magnetic properties of fcc Co X Pt 1? X nanowires.
Mallet J, et al.
Applied Physics Letters, 84(19), 3900-3902 (2004)
Highly loaded carbon black supported Pt catalysts for fuel cells.
Kaluza L, et al.
Catalysis Today, 256, 375-383 (2015)
Synthesis of sugar alcohols by hydrolytic hydrogenation of cellulose over supported metal catalysts.
Kobayashi H, et al.
Green Chemistry, 13(2), 326-333 (2011)
EunJoo Yoo et al.
Nano letters, 9(6), 2255-2259 (2009-05-02)
Graphene nanosheet (GNS) gives rise to an extraordinary modification to the properties of Pt cluster electrocatalysts supported on it. The Pt/GNS electrocatalyst revealed an unusually high activity for methanol oxidation reaction compared to Pt/carbon black catalyst. The Pt/GNS electrocatalyst also