Merck
464813
Sigma-Aldrich
水酸化テトラアンミン白金(II) 水和物
別名:
Tetrammineplatinum dihydroxide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)4(OH)2·xH2O
分子量:
297.21 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Pt].N.O
InChI
1S/4H3N.3H2O.Pt/h4*1H3;3*1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
YNZKWSKEPMJRMB-UHFFFAOYSA-L
詳細
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate is an inorganic platinum catalyst generally used as a precursor for the preparation of platinum complexes.
アプリケーション
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate can be used as a platinum precursor to synthesze Pt/CeO2 catalysts which is used in water-gas shift reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464813-5G:
464813-BULK:
464813-1G:
464813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)