Merck
206083
Sigma-Aldrich
クロロ白金酸 六水和物
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
別名:
ヘキサクロロ白金(IV)酸水素 六水和物, ヘキサクロロ白金酸 六水和物, 塩化白金 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
517.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
powder or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
濃度
≥37.5% Pt
溶解性
alcohol: soluble
微量陽イオン
alkalies and other metals: ≤0.05%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化白金酸六水和物(H2PtCl6.6H2O)は無機の白金塩です。H2PtCl6.6H2O 中の Cl35の純粋な四重極共鳴周波数が、分光光度法の検査により評価されています。
アプリケーション
以下の研究では、塩化白金酸六水和物が使用されています:
  • Pd ナノキューブ(幅 150 nm)および白金ナノスフェア(直径 150 nm)の調製。
  • 多層グラフェンペタルナノシート(MGPN)上の白金ナノ粒子の電着用メッキ溶液を調製する。
  • 白金とナノカーボ(NC)のナノ複合物の合成.3
塩化白金酸六水和物は、セリア担持白金触媒の調製における白金前駆体、TiO2/白金ナノ複合物、白金ナノ粒子含浸多孔質カーボンフィルムおよび硫化カドミウム-白金コロイド系として使用される場合があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206083-BULK:
206083-5G:4548173930909
206083-25G:4548173930893
206083-1G:4548173930886
206083-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical glutamate biosensing with nanocube and nanosphere augmented single-walled carbon nanotube networks: a comparative study.
Claussen JC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(30), 11224-11231 (2011)
Nanostructuring platinum nanoparticles on multilayered graphene petal nanosheets for electrochemical biosensing.
Claussen JC, et al.
Advances in Functional Materials, 22(16), 3399-3405 (2012)
Bolin Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 30941-30947 (2016-11-02)
Micro unmanned underwater vehicles (UUVs) need to house propulsion mechanisms that are small in size but sufficiently powerful to deliver on-demand acceleration for tight radius turns, burst-driven docking maneuvers, and low-speed course corrections. Recently, small-scale hydrogen peroxide (H2O2) propulsion mechanisms
Photocatalytic properties of TiO2 and TiO2/Pt: A sol-precipitation, sonochemical and hydrothermal approach.
Ultrasonics Sonochemistry, 21(1), 367-375 (2014)
Synthesis and Characterization of Ceria Supported Platinum via Facile Wet Impregnation from Cerium Based Precursors.
Alam BB, et al.
Journal of Advanced Chemical Engineering, 2015 (2015)