Merck
243531
Sigma-Aldrich
酒石酸水素カリウム
99%
別名:
L-酒石酸水素カリウム, L(+)-酒石酸 一カリウム塩, カリウムL-タルトラート 一塩基性, 酒石酸 一カリウム塩, 重酒石酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
188.18
Beilstein:
6119985
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
密度
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI Key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Potassium L-tartrate is found naturally in grapes. Its removal is necessary during wine making as it can precipitate, which is undesirable.
アプリケーション
Potassium L-tartrate monobasic may be used as a reductant during the synthesis of noble metal nanoparticles in the presence of linear polymers as protective agents.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
243531-100G:
243531-500G:
243531-5G:
243531-BULK:
243531-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wine tartaric stabilization by electrodialysis and its assessment by the saturation temperature.
Goncalves F, et al.
Journal of Food Engineering, 59(2), 229-235 (2003)
Preparation of gold, platinum, palladium and silver nanoparticles by the reduction of their salts with a weak reductant-potassium bitartrate.
Tan Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(5), 1069-1075 (2003)