25506
L-酒石酸カリウム, 一塩基性
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
別名:
L-(+)-酒石酸 一カリウム塩, L-酒石酸水素カリウム
About This Item
おすすめの製品
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.5-100.5% (related to dried substance)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +8.0 to +9.2°
品質
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC
不純物
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% oxalic acid
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI Key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Gold, palladium, silver and platinum nanoparticles from their salts.
- Polyvinylpyrrolidone capped platinum (PVP-Pt) nanoparticles from chloroplatinic acid and PVP.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
25506-1KG:
25506-VAR:
25506-6X1KG:
25506-25KG:
25506-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)