主要文件
1.06056
Supelco
2-甲基丁烷
for spectroscopy Uvasol®
别名:
2-甲基丁烷, 异戊烷,2-甲基丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12
CAS号:
分子量:
72.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
201-142-8
NACRES:
NA.03
bp:
28 °C/1013 hPa
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
800 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
expl. lim.
1.3-7.6 % (v/v)
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸發殘留物
≤0.0005%
顏色
APHA: ≤10
透射率
190 nm, ≥50%
200 nm, ≥65%
210 nm, ≥85%
215 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
轉變溫度
flash point -57 °C
密度
0.62 g/cm3 at 20 °C
紫外吸收
λ: 190 nm Amax: ≤0.30
λ: 200 nm Amax: ≤0.19
λ: 210 nm Amax: ≤0.07
λ: 215 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
UV/VIS 和红外光谱中分析结果的准确性取决于是否使用非常纯的溶剂进行样品制备。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 系列是特别被计为用于光谱学和其它需要最高光学纯度化学物质的应用领域。精制过程使得应用更加安全并避免由痕量 UV(紫外线)、IR(红外线)和荧光污染引起对分析结果的错误判断。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 溶剂可提供最佳的紫外线透射率。在所有规范中,均确定了 5 种典型波长的最小透射率。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.8 %
蒸发残留物: ≤ 0.0005 %
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以 254 nm 奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以 365 nm 奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(190 nm): ≥ 50 %
透射率(200 nm): ≥ 65 %
透射率(210 nm): ≥ 85 %
透射率(215 nm): ≥ 90 %
透射率(240 nm): ≥ 98 %
透射率(190 nm): ≤ 0.30
吸光度(200 nm): ≤ 0.19
吸光度(210 nm): ≤ 0.07
吸光度(215 nm): ≤ 0.05
吸光度(240 nm): ≤ 0.01
符合 Reag.Ph Eur “特定用途光谱法”的要求。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-59.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-51 °C - closed cup