Merck
PHR1661
Supelco
异戊烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-甲基丁烷, 异戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
1730723
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
11.17 psi ( 20 °C)
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
788 °F
expl. lim.
8.3 %
包裝
ampule of 2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。′这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这是异戊烷的正丁醇溶液(~13%w/w)
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3677。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Eva Pigna et al.
EBioMedicine, 40, 717-732 (2019-02-05)
Histone deacetylase 4 (HDAC4) has been proposed as a target for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) because it mediates nerve-skeletal muscle interaction and since its expression in skeletal muscle correlates with the severity of the disease. However, our recent studies on
实验方案
Protocol for GC Analysis of C1-C5 Hydrocarbons on Alumina Sulfate PLOT
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
查看所有结果