Merck
459747
Sigma-Aldrich
环戊烷
reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10
CAS号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1900195
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
50 °C (lit.)
等級
reagent grade
蒸汽密度
~2 (vs air)
蒸汽壓力
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
682 °F
expl. lim.
8.7 %
dilution
(for analytical testing)
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI 密鑰
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环戊烷 (CP) 属环烷烃,是一种易燃液体,工业应用广泛。基于 85K 下的激光拉曼光谱 和 4000-200 cm 范围内的红外光谱 -1 ,研究了 CP 的晶体结构。以 CP 中的氢/氘交换反应为基础,研究了金属非均相催化反应中载体材料对负载型金属催化剂反应性能的影响。CP 的热解反应过程已有报道。
應用
  • 从中华景天中提取鞣花单宁及其相关化合物。:环戊烷用于从中药景天中提取和化学分析鞣花单宁,展示了其在分离和研究天然产物中的效用。该研究强调了环戊烷在促进发现具有潜在药物应用的生物活性化合物方面的作用(Era M等人,2019年)。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Laser Raman Spectrum of Crystalline Cyclopentane-d 0 and-d 10.
Schettino V and Marzocchi MP.
J. Chem. Phys. , 57(10), 4225-4229 (1972)
The kinetics of H/D exchange in cyclopentane.
Oudenhuijzen MK, et al.
J. Catal., 214(1), 153-164 (2003)
Thermal decomposition of cyclopentane and related compounds.
Tsang W.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(6), 599-617 (1978)
Infrared Spectra of Crystalline Cyclopentane and Cyclopentane-d 10.
Schettino V, et al.
J. Chem. Phys., 51(12), 5264-5276 (1969)
实验方案
This application demonstrates the suitability of the Petrocol column for the efficient analysis of hydrocarbons as listed in ASTM method D5134.