蒸汽密度
2.97 (vs air)
蒸汽壓力
5.35 psi ( 20 °C)
化驗
≥98.0%
自燃溫度
797 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-20.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-29 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
This application demonstrates the suitability of the Petrocol column for the efficient analysis of hydrocarbons as listed in ASTM method D5134.
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal