主要文件
8.18769
Sigma-Aldrich
环戊
for synthesis
别名:
环戊
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10
CAS号:
分子量:
70.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
206-016-6
NACRES:
NA.22
化驗:
≥98% (GC)
bp:
49 °C
蒸汽壓力:
346 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
346 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
380 °C
效力
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-8.7 % (v/v)
bp
49 °C
mp
-93.3 °C
轉變溫度
flash point -42 °C
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI 密鑰
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 具有自噬活性的二异睾酮C,一种自发异睾酮C二聚体衍生物关于自噬研究中一种新环戊烷环形成的报道,强调了在药理学上的合成潜力(Fu et al., 2024)。
  • 吲哚脱芳香(3+ 2)环加成对全功能化环戊烷立体选择性组装的影响展示了环戊烷如何用于制造复杂环戊烷类化合物,实现高级有机合成(Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024)。
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.740 - 0.745
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup