Merck
所有图片(4)
Key Documents
1.07177
Supelco
正戊烷
for analysis EMSURE®
别名:
戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-692-4
NACRES:
NB.21
蒸汽密度
2.48 (vs air)
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
雜質
≤0.000002% B (Boron)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解度
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
  • Catalytic Cracking to Light Olefins: n-Pentane is extensively used in studies focused on catalytic cracking processes. Recent research has explored the use of extra-framework aluminum in ZSM-5 zeolites to enhance the production of light olefins from n-pentane. This application is crucial for improving the efficiency of catalytic processes and the production of valuable petrochemical feedstocks (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.0 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
物质可被H₂SO₄脱色: ≤ 10 色度
硫化合物(以S计): ≤ 0.005 %
蒸发残留物: ≤ 0.001%
水: ≤ 0.01 %
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005%
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000002%
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.00001 %
Mn(锰): ≤ 0.000002%
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2