产品名称
甲醇, for spectroscopy Uvasol®
蒸汽密度
1.11 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
效力
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
205 nm, ≥10%
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.22
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 以十二烷基硫酸钠为增溶剂和假相,建立了一种简单、绿色的离线-在线毛细管电泳叠加策略,用于同时测定复杂样品中的疏水性化合物。:该研究提出了一种疏水性化合物的绿色离线-在线毛细管电泳策略,使用甲醇作为增溶系统的一部分。(Qin et al., 2024)。
分析報告
蒸发残渣: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.01 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(205 nm): ≥ 10 %
透射率(210 nm): ≥ 30 %
透射率(220 nm): ≥ 60 %
透射率(230 nm): ≥ 80 %
透射率(240 nm): ≥ 90 %
透射率(250 nm): ≥ 95 %
透射率(从260起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(205 nm): ≤ 1.00
吸光度(210 nm): ≤ 0.52
吸光度(220 nm): ≤ 0.22
吸光度(230 nm): ≤ 0.10
吸光度(240 nm): ≤ 0.05
吸光度(250 nm): ≤ 0.02
吸光度(260 nm): ≤ 0.01
符合ACS和Reag.Ph Eur“特定用途光谱法”的要求.
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup