主要文件
1.00993
Supelco
2-丙醇
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
别名:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-661-7
NACRES:
NA.03
bp:
82 °C (lit.)
产品名称
2-丙醇, for spectroscopy Uvasol®
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
效力
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0001 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥65%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.19
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
UV/VIS 和红外光谱中分析结果的准确性取决于是否使用非常纯的溶剂进行样品制备。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 系列是特别被计为用于光谱学和其它需要最高光学纯度化学物质的应用领域。精制过程使得应用更加安全并避免由痕量UV(紫外线)、IR(红外线)和荧光污染引起对分析结果的错误判断。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 溶剂可提供最佳的紫外线透射率。在所有规范中,均确定了5种典型波长的最小透射率。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup