主要文件
1.00930
Supelco
二乙醚
≥98% (GC), contains 2% ethanol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
别名:
乙醚, 醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2O
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-467-2
NACRES:
NA.03
bp:
34.6 °C (lit.)
产品名称
二乙醚, for spectroscopy Uvasol®
蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
587 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
效力
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
包含
2% ethanol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005% Peroxide
≤0.03% Water
蒸發殘留物
≤0.0003%
顏色
APHA: ≤10
透射率
220 nm, ≥30%
235 nm, ≥55%
250 nm, ≥80%
270 nm, ≥90%
300 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 220 nm Amax: ≤0.52
λ: 235 nm Amax: ≤0.26
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律資訊
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.