Documenti fondamentali
55674-M
Sigma-Aldrich
RNaseA, Bovine Pancreas
Sinonimo/i:
RNaseA, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
water: 2 mg/mL
Attività estranea
Protease, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chromatographically purified. Pyrimidine-specific endoribonuclease that acts on single-stranded RNA. Note: 1 KU = 1000 units.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the hydrolysis of RNA to yield a first-order velocity constant equal to 1 at 25°C, pH 5.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3