RNASEA-RO
Roche
RNasi A
from bovine pancreas
Sinonimo/i:
Rnasi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
Attività specifica
50 U/mg (+25°C, RNA as substrate)
PM
Mr = 13,700
Confezionamento
pkg of 100 mg (10109169001)
pkg of 25 mg (10109142001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Parametri
65 °C optimum reaction temp.
tecniche
flow cytometry: suitable
pH ottimale
7.0-7.5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Per scopi di analisi
- Isolamento del DNA (a tale scopo, la RNasi A deve essere bollita)
- Per l′analisi del ciclo cellulare mediante citometria di flusso e colorazione con ioduro di propidio (PI)
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Ricostituzione
WGK 1