Documenti fondamentali
1.00312
SAFC
Acido cloridrico
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Helv.
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido cloridrico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
agenzia
Ph. Helv.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
liquid
Concentrazione
25%
pH
<1 (20 °C in H2O)
Viscosità cinematica
1.73 cSt(20 °C)
P. ebollizione
>100 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-52 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.18 g/L at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Hydrochloric acid can be used as acidifying agent in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acido cloridrico for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(HCl) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Supelco
1.09911
Acido cloridrico
Acido cloridrico for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09970
Acido cloridrico
Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
Acetone