Key Documents
1.00681
SAFC
Acido succinico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE, ACS
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Beilstein:
1754069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-740-4
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
ChP
JPE
NF
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.0-100.5% (HPLC)
Forma fisica
crystalline
solid
Temp. autoaccensione
470 °C
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
P. eboll.
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 206 °C
Solubilità
58 g/L
Densità
1.56 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portfolio SAFC® di prodotti di alta qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′acido succinico è un ingrediente di uso comune nelle applicazioni farmaceutiche. In tali applicazioni viene usato prevalentemente nelle forme solide per somministrazione orale.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9