Key Documents
W471912
Sigma-Aldrich
Acido succinico
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Numero FEMA:
4719
Beilstein:
1754069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
8.024
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1091
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
235 °C (lit.)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Solubilità
water: 83 g/L at 25 °C
Densità
1.564 g/cm3 at 15 °C
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
acidic; sour
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6