Key Documents
W471920
Sigma-Aldrich
Acido succinico
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Numero FEMA:
4719
Beilstein:
1754069
Numero CE:
N° CoE:
24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.024
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
Saggio
≥99%
P. eboll.
235 °C (lit.)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Solubilità
soluble 83 g/L at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido succinico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE, ACS
SAFC
1.00681
Acido succinico
Acido succinico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001988
Acido succinico
Fumaric acid FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248800
Fumaric acid
Acido succinico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1418
Acido succinico
DL-Malic acid meets analytical specification of FCC, E296, 99-100.5% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
27606
DL-Malic acid