Key Documents
488356
Sigma-Aldrich
Succinic acid-d6
98 atom % D
Sinonimo/i:
Butanedioic acid-d6
About This Item
Formula condensata:
DO2C(CD2)2CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
P. eboll.
235 °C
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com