1.00383
DL-Malic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF, FCC, E 296
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
349 °C
Potenza
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
128-132 °C
Temp. transizione
flash point 203 °C
Solubilità
558 g/L
Densità
1.60 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
DL-Malic acid Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
397.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
203 °C