Key Documents
8.17073
SAFC
Acido fumarico
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido fumarico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-743-0
agenzia
JPE
NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
375 °C
Potenza
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
P. eboll.
290 °C/1013 hPa (sublimed)
Punto di fusione
287 °C
Temp. transizione
flash point 273 °C
Solubilità
4.9 g/L
Densità
1.64 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Il fosfato acido di calcio è un ingrediente comunemente impiegato in ambito alimentare e farmaceutico. In pharmaceutical applications, fumaric acid has been used primarily as a pH modifier.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Fumaric Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1270
Fumaric Acid
Acido maleico ReagentPlus&#174;, &#8805;99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M0375
Acido maleico
1,2-propandiolo EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.07478
1,2-propandiolo
Acido maleico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1272
Acido maleico