1.37007
Acido cloridrico
fuming 37%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
tecniche
API processing | salt formation: suitable
P. ebollizione
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Attività estranea
Aflatoxin
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
1.37007.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37007.9025 / 25L / PE canister
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1