W530574
Acido cloridrico
32 wt. % in H2O, FCC
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
190 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
20 degrees baumé
Forma fisica
liquid
Concentrazione
32 wt. % in H2O
P. eboll.
100 °C (lit.)
Densità
1.161 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.5%
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the production of high fructose corn syrup (HFCS) during the process of converting corn starch to fructose.
- In the production of drinking water, beverages and foods. (2)
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)