W222208
Isobutyric acid
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Isobutanoic acid, 2-Methylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
824 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
153-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; acidic; rancid
Stringa SMILE
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Isobutyric acid enhances the anti-tumour effect of anti-PD-1 antibody.: This study presents groundbreaking research on how isobutyric acid can enhance the efficacy of anti-PD-1 antibodies, offering significant implications for improving cancer immunotherapy treatments (Murayama et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W222208-2.5KG | |
W222208-25KG | |
W222208-5KG-K | 4061838191168 |
W222208-SAMPLE-K | 4061837508936 |
W222208-10KG | |
W222208-10KG-K | 4061838179715 |
W222208-1KG | |
W222208-1KG-K | 4061837508929 |
W222208-25KG-K | 4061838191151 |
W222208-5KG | |
W222208-SAMPLE |