Key Documents
401471
Sigma-Aldrich
Palladium(II) hexafluoroacetylacetonate
Sinonimo/i:
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Formula condensata:
Pd(C5HF6O2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Applicazioni
Used in a redox transmetalation reaction to enhance CVD alloying technology for copper. Also used in the simultaneous etching of copper and deposition of palladium for applications in ultra large-scale integrated devices.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)