209015
Palladium(II) acetylacetonate
99%
Sinonimo/i:
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
200-251 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Typical high-temperature organic solution phase protocol for the preparation of monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs).
- Preparation of [(NHC)Pd(acac)L] (where L=Me, NHC = N-heterocyclic carbene) complexes. These complexes efficiently catalyze the Heck reaction of activated aryl bromides.
- As catalyst in the decarboxylative cross-coupling of arylcarboxylic acids with aryl halides.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.