921025
Palladium(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Punto di fusione
200-251 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
921025-5G | 4065266624731 |
921025-1G | 4065266624724 |