Key Documents
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.98% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Impurezze
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
Punto di fusione
350 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
WGK 3