146250
3-Formylbenzonitrile
98%
Sinonimo/i:
3-Cyanobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Beilstein:
2205751
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
75-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitrile
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,6H
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Formylbenzonitrile was used in the synthesis of 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitrile.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Hong Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(10), 2386-2390 (2004-05-18)
The molten reaction of 2-naphthol, 4-(aminomethyl)pyridine, and 4-pyridinecarboxaldehyde at about 180 degrees C yields trans-2,3-dihydro-2,3-di(4'-pyridyl)benzo[e]indole (1) which possesses two chiral centers, rather than an expected Betti-type reaction product with only one chiral carbon center. The same reactions, using 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-cyanobenzaldehyde
Kelly C G Moura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(21), 6482-6488 (2012-09-25)
Twenty-three naphthoimidazoles and six naphthoxazoles were synthesised and evaluated against susceptible and rifampicin- and isoniazid-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis. Among all the compounds evaluated, fourteen presented MIC values in the range of 0.78 to 6.25 μg/mL against susceptible and resistant